1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Propylenediphosphonic acid
30277.02
30277.04
30277.09
30277.02EA
32.1
EUR
30277.02
30277.04
30277.09
1,3-Propylenediphosphonic acid ≥98%
1,3-Propylenediphosphonic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4671-82-3
Molecular Formula: [P(O)(OH)2CH2]2CH2
Formula Weight: 204.06
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00050066
Formula:
C₃H₁₀O₆P₂ MW: 204,06 g/mol Pto. de fusión: 178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050066 Núm. CAS: 4671-82-3 |