Peróxido de bis(α-α-dimetilbencilo) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(1-methyl-1-phenylethyl)peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)peroxide, Dicumyl Peroxide
349881000 349885000
ACRO349881000EA 92.2 EUR
ACRO349881000 ACRO349885000
Peróxido de bis(α-α-dimetilbencilo) 99%
Peróxido de bis(α-α-dimetilbencilo)
Formula: C₁₈H₂₂O₂
MW: 270.37 g/mol
Pto. de fusión: 38…41 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036227
Núm. CAS: 80-43-3
EINECS: 201-279-3
UN: 3110
ADR: 5.2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %