4-Chloro-DL-phenylalanine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: p-Chloro-DL-Phenylalanine, H-DL-Phe(4-Cl)-OH
157280050 157280250
ACRO157280050EA 72 EUR
ACRO157280050 ACRO157280250
4-Chloro-DL-phenylalanine 98%
4-Chloro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.6 g/mol
Pto. de fusión: >240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002601
Núm. CAS: 7424-00-2
EINECS: 231-051-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %