4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
p-Chloro-DL-Phenylalanine, H-DL-Phe(4-Cl)-OH
A13323.09
A13323.18
A13323.09EA
101
EUR
A13323.09
A13323.18
4-Chloro-DL-phenylalanine ≥98%
4-Chloro-DL-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 7424-00-2
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 2805758
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199.6 g/mol Pto. de fusión: ∼ 265 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002601 Núm. CAS: 7424-00-2 EINECS: 231-051-9 |