3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: DL-DOPA
41535.06 41535.14
41535.06EA 52.6 EUR
41535.06 41535.14
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine
Purity: 98% CAS No.: 63-84-3 Molecular Formula: C9H11NO4 Formula Weight: 197.19 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,3420 MDL No.: MFCD00063060
Formula: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,19 g/mol
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063060
Núm. CAS: 63-84-3
EINECS: 200-566-0
Índice Merck: 14,3420