3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L07297.03
L07297.06
L07297.03EA
50
EUR
L07297.03
L07297.06
3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 2629-54-1
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 2939807
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004273 Núm. CAS: 2629-54-1 EINECS: 220-104-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |