3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
F0169-1G F0169-5G
TCIAF0169-1GEA 44 EUR
TCIAF0169-1G TCIAF0169-5G
3-Fluoro-DL-phenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Número MDL: MFCD00004273
Núm. CAS: 456-88-2
EINECS: 207-272-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c1bc0340f44a7ca49f4bf876753b28c7c2e15b8&vid=4c1bc0340f44a7ca49f4bf876753b28c7c2e15b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %