3-Bromo-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52114.MD
H52114.03
H52114.MDEA
132
EUR
H52114.MD
H52114.03
3-Bromo-L-phenylalanine 95%
3-Bromo-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 82311-69-1
Molecular Formula: C9H10BrNO2
Formula Weight: 244.09
MDL No.: MFCD06659110
Formula:
C₉H₁₀BrNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659110 Núm. CAS: 82311-69-1 |