2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27359.03
H27359.MD
H27359.03EA
154
EUR
H27359.03
H27359.MD
2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
2-Chloro-D-phenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 80126-50-7
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: 211-213°
MDL No.: MFCD00077920
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Pto. de fusión: 211…213 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077920 Núm. CAS: 80126-50-7 |