4-Chloro-D-phenylalanine ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
H-D-Phe(4-Cl)-OH, (R)-2-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, H-p-Chloro-D-Phe-OH
H51982.MD
H51982.03
H51982.06
H51982.MDEA
51
EUR
H51982.MD
H51982.03
H51982.06
4-Chloro-D-phenylalanine ≥95%
4-Chloro-D-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 14091-08-8
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: 260°
Beilstein Reference: 2416151
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00079675
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,64 g/mol Pto. de fusión: 260 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079675 Núm. CAS: 14091-08-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |