Levodopa 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
167530050 167530250 167531000
ACRO167530050EA 61.8 EUR
ACRO167530050 ACRO167530250 ACRO167531000
Levodopa 99%
Levodopa
Formula: C₉H₁₁NO₄
MW: 197.19 g/mol
Pto. de fusión: 295 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002598
Núm. CAS: 59-92-7
EINECS: 200-445-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)