Levodopa ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
A11311.06
A11311.14
A11311.22
A11311.06EA
45.4
EUR
A11311.06
A11311.14
A11311.22
Levodopa ≥98%
Levodopa
Purity: 98+%
CAS No.: 59-92-7
Molecular Formula: C9H11NO4
Formula Weight: 197.19
Odour: Odourless
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 2215169
Merck Reference: 14,5464
MDL No.: MFCD00002598
Formula:
C₉H₁₁NO₄ MW: 197,19 g/mol Pto. de fusión: ∼ 295 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002598 Núm. CAS: 59-92-7 EINECS: 200-445-2 Índice Merck: 14,5464 |