Levodopa ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
D0600-25G
D0600-5G
D0600-100G
TCIAD0600-25GEA
60
EUR
TCIAD0600-25G
TCIAD0600-5G
TCIAD0600-100G
Levodopa ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Levodopa
Formula:
C₉H₁₁NO₄ |
Número MDL:
MFCD00002598 Núm. CAS: 59-92-7 EINECS: 200-445-2 Índice Merck: 14,05464 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -11.0 to -13.0 deg (C=5, 1mol/L HCl) |
Solubility in 1mol/L HCl | almost transparency |