2-Fluoro-L-phenylalanine ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
F0273-1G
F0273-100MG
TCIAF0273-1GEA
68
EUR
TCIAF0273-1G
TCIAF0273-100MG
2-Fluoro-L-phenylalanine ≥96.0% (by titrimetric analysis)
2-Fluoro-L-phenylalanine
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ |
Número MDL:
MFCD00066448 Núm. CAS: 19883-78-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -12.0 to -18.0 deg (C=1, H2O) |