4-Fluoro-L-phenylalanine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L19934.03
L19934.06
L19934.03EA
226
EUR
L19934.03
L19934.06
4-Fluoro-L-phenylalanine ≥98%
4-Fluoro-L-phenylalanine
Purity: 98+%
CAS No.: 1132-68-9
Molecular Formula: C9H10FNO2
Formula Weight: 183.18
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 2416148
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063064 Núm. CAS: 1132-68-9 |