4-Iodo-L-phenylalanine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
H-Phe(4-I)-OH
H51979.03
H51979.06
H51979.03EA
153
EUR
H51979.03
H51979.06
4-Iodo-L-phenylalanine 95%
4-Iodo-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 24250-85-9
Molecular Formula: C9H10INO2
Formula Weight: 291.09
Beilstein Reference: 4411317
Optical Rotation: -6.5° (c=1 in acetic acid:water (4:1))
Formula:
C₉H₁₀INO₂ MW: 291.1 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002602 Núm. CAS: 24250-85-9 |