1-(4-Hidroxifenil)imidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
A13211.03
A13211.06
A13211.14
A13211.03EA
29.1
EUR
A13211.03
A13211.06
A13211.14
1-(4-Hidroxifenil)imidazol ≥97%
1-(4-Hidroxifenil)imidazol
Purity: 97%
CAS No.: 10041-02-8
Molecular Formula: C9H8N2O
Formula Weight: 160.18
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 509999
Formula:
C₉H₈N₂O MW: 160.18 g/mol Pto. de fusión: 204…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005281 Núm. CAS: 10041-02-8 EINECS: 233-121-4 |