4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H52776.03
H52776.06
H52776.03EA
108
EUR
H52776.03
H52776.06
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 94741-70-5
Molecular Formula: C5H3BrN4
Formula Weight: 199.01
Melting Point: 254° dec.
MDL No.: MFCD00173661
Formula:
C₅H₃BrN₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173661 Núm. CAS: 94741-70-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |