2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one sulphate, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulphate, 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulphate
B21989.14
B21989.22
B21989.14EA
49.2
EUR
B21989.14
B21989.22
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Purity: 97%
CAS No.: 35011-47-3
Molecular Formula: C4H7N5O.H2SO4
Formula Weight: 239.21
Melting Point:
Formula:
C₄H₉N₅O₅S MW: 239,21 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012785 Núm. CAS: 39267-74-8 EINECS: 254-393-0 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)