2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
137930050 137930250
ACRO137930050EA 15.4 EUR
ACRO137930050 ACRO137930250
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate 98%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate hydrate
Formula: C₄H₈N₆·H₂SO₄·xH₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06408008
Núm. CAS: 5392-28-9
EINECS: 226-393-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (1 g, 150°C, 3 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)