2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A18788.09 A18788.18 A18788.30
A18788.09EA 32.1 EUR
A18788.09 A18788.18 A18788.30
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate 97%
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate
Used as an intermediate in the production of Methotrexate.
Purity: 97% CAS No.: 5392-28-9 Molecular Formula: C4H8N6.H2SO4 Formula Weight: 238.23 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3785189
Formula: C₄H₈N₆·H₂SO₄
MW: 238,23 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012786
Núm. CAS: 5392-28-9
EINECS: 226-393-0