1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0826-1G H0826-5G
TCIAH0826-1GEA 85 EUR
TCIAH0826-1G TCIAH0826-5G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0% (por GC)
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole
Formula: C₆H₉NO
Pto. Ebullición: 215°C
Número MDL: MFCD00191451
Núm. CAS: 6719-02-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36c081097c2ff8f87a8c62d286774bb08c701449&vid=36c081097c2ff8f87a8c62d286774bb08c701449&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %