2,4-Dimetilpirrol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
319650050 319650010 319650250
ACRO319650050EA 146 EUR
ACRO319650050 ACRO319650010 ACRO319650250
2,4-Dimetilpirrol 97%
2,4-Dimetilpirrol
Formula: C₆H₉N
Pto. Ebullición: 165…167 °C
Densidad: 0,924 g/cm³
Pto. de inflamación: >109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192088
Núm. CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %