2,4-Dimetilpirrol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
D2848-1G D2848-5G D2848-25G
TCIAD2848-1GEA 26 EUR
TCIAD2848-1G TCIAD2848-5G TCIAD2848-25G
2,4-Dimetilpirrol ≥97.0% (por GC)
2,4-Dimetilpirrol
Formula: C₆H₉N
MW: 95,1424 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00192088
Núm. CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef4556b5013cf5060b294296558a9ffc55159286&vid=ef4556b5013cf5060b294296558a9ffc55159286&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %