1-(2-Aminofenil)pirrol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
L06887.03
L06887.06
L06887.03EA
30.1
EUR
L06887.03
L06887.06
1-(2-Aminofenil)pirrol ≥98%
1-(2-Aminofenil)pirrol
Purity: 98+%
CAS No.: 6025-60-1
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 1307631
Formula:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,20 g/mol Pto. de fusión: 93…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005344 Núm. CAS: 6025-60-1 EINECS: 227-884-2 |