5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
H50239.03
H50239.06
H50239.03EA
123
EUR
H50239.03
H50239.06
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 10242-10-1
Molecular Formula: C9H5ClO3
Formula Weight: 196.59
MDL No.: MFCD00060512
Formula:
C₉H₅ClO₃ MW: 196,59 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060512 Núm. CAS: 10242-10-1 |