Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate
B21066.03
B21066.06
B21066.14
B21066.03EA
24.9
EUR
B21066.03
B21066.06
B21066.14
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat
Purity: 97%
CAS No.: 50551-58-1
Molecular Formula: C12H12O4
Formula Weight: 220.22
Melting Point: 83-86°
MDL No.: MFCD00060510
Formula:
C₁₂H₁₂O₄ Pto. de fusión: 83…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060510 Núm. CAS: 50551-58-1 |