Ácido benzofurano-2-carboxílico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
233260010 233260050 233260250
ACRO233260010EA 40.2 EUR
ACRO233260010 ACRO233260050 ACRO233260250
Ácido benzofurano-2-carboxílico 98%
Ácido benzofurano-2-carboxílico
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,15 g/mol
Pto. de fusión: 195…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005848
Núm. CAS: 496-41-3
EINECS: 207-818-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %