Ácido benzofurano-2-carboxílico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
B1981-1G B1981-5G
TCIAB1981-1GEA 23 EUR
TCIAB1981-1G TCIAB1981-5G
Ácido benzofurano-2-carboxílico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido benzofurano-2-carboxílico
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,15 g/mol
Número MDL: MFCD00005848
Núm. CAS: 496-41-3
EINECS: 207-818-9
Índice Merck: 14,02561
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=940fd43fdf8cb96498190142646d78df8eb9a9ac&vid=940fd43fdf8cb96498190142646d78df8eb9a9ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency