Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Dibenzothiopheneboronic acid
359080010
359080050
ACRO359080010EA
44.6
EUR
ACRO359080010
ACRO359080050
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formula:
C₁₂H₉BO₂S MW: 228,08 g/mol Pto. de fusión: 285…290 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01318182 Núm. CAS: 108847-20-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...