Dibenzothiophene-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
D4057-1G D4057-5G
TCIAD4057-1GEA 16 EUR
TCIAD4057-1G TCIAD4057-5G
Dibenzothiophene-4-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formula: C₁₂H₉BO₂S
Pto. de fusión: 339°C
Número MDL: MFCD01318182
Núm. CAS: 108847-20-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84ded430dd7dd7e4bf83b6b99d083cb49cd37e55&vid=84ded430dd7dd7e4bf83b6b99d083cb49cd37e55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %