4,6-Dimetilpirimidina-2-tiona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
D1580-25G D1580-250G
TCIAD1580-25GEA 41 EUR
TCIAD1580-25G TCIAD1580-250G
4,6-Dimetilpirimidina-2-tiona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,6-Dimetilpirimidina-2-tiona
Formula: C₆H₈N₂S
MW: 140,20 g/mol
Número MDL: MFCD00006079
Núm. CAS: 22325-27-5
EINECS: 244-911-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b99c1fff06fc38d922ed556da0f1f3423f76012a&vid=d7d811688511e2c6c44bf4292c21a05a1cbf7c9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency