Cloruro de iterbio (III) ≥35% (w/w) en solución acuosa , 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42816.AD 42816.AK 42816.K2
42816.ADEA 74.7 EUR
42816.AD 42816.AK 42816.K2
Cloruro de iterbio (III) ≥35% (w/w) en solución acuosa , 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cloruro de iterbio (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 10361-91-8 Molecular Formula: YbCl3 Formula Weight: 279.40(anhy) Physical Form: Liquid Density: 1.48 MDL No.: MFCD00011288
Formula: Cl₃Yb
MW: 279.4 g/mol
Pto. de fusión: 860
Densidad: 1.48
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011288
Núm. CAS: 10361-91-8
EINECS: 233-800-5
Índice Merck: 13,10014