2,3-Dihidroflavona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-Phenylchroman-4-one
B22587.09
B22587.18
B22587.09EA
48.7
EUR
B22587.09
B22587.18
2,3-Dihidroflavona ≥98%
2,3-Dihidroflavona
Purity: 98+%
CAS No.: 487-26-3
Molecular Formula: C15H12O2
Formula Weight: 224.26
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 183227
Formula:
C₁₅H₁₂O₂ MW: 224,26 g/mol Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006841 Núm. CAS: 487-26-3 EINECS: 207-654-8 |