2,3-Dihidroflavona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Phenylchroman-4-one
F0255-25G F0255-5G
TCIAF0255-25GEA 59 EUR
TCIAF0255-25G TCIAF0255-5G
2,3-Dihidroflavona ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihidroflavona
Formula: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Número MDL: MFCD00006841
Núm. CAS: 487-26-3
EINECS: 207-654-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5181aeebd94796177f7e1a3c12b437ccf5c05146&vid=5181aeebd94796177f7e1a3c12b437ccf5c05146&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C