6-Methoxyflavanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Methoxy-2-phenylchroman-4-one
M1403-1G M1403-5G
TCIAM1403-1GEA 37 EUR
TCIAM1403-1G TCIAM1403-5G
6-Methoxyflavanone ≥98.0% (por GC)
6-Methoxyflavanone
Formula: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Número MDL: MFCD00017484
Núm. CAS: 3034-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=424f0979cda39cc18162a9cb7563a6b0ca27b473&vid=424f0979cda39cc18162a9cb7563a6b0ca27b473&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency