6-Hydroxyflavanone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Hydroxy-2-phenylchroman-4-one
B23755.03
B23755.06
B23755.03EA
46.9
EUR
B23755.03
B23755.06
6-Hydroxyflavanone ≥98%
6-Hydroxyflavanone
Purity: 98+%
CAS No.: 4250-77-5
Molecular Formula: C15H12O3
Formula Weight: 240.25
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 87354
Formula:
C₁₅H₁₂O₃ MW: 240,25 g/mol Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017485 Núm. CAS: 4250-77-5 |