7-Hydroxyflavanone ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B24720.03
B24720.06
B24720.03EA
83.4
EUR
B24720.03
B24720.06
7-Hydroxyflavanone ≥99%
7-Hydroxyflavanone
Purity: 99%
CAS No.: 6515-36-2
Molecular Formula: C15H12O3
Formula Weight: 240.25
Melting Point: 187-189°
Beilstein Reference: 87355
Formula:
C₁₅H₁₂O₃ MW: 240,25 g/mol Pto. de fusión: 187…189 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017487 Núm. CAS: 6515-36-2 |