β-Bromoestireno cis- and trans-mixture 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene
169290050 169290250 169291000
ACRO169290050EA 34.2 EUR
ACRO169290050 ACRO169290250 ACRO169291000
β-Bromoestireno cis- and trans-mixture 97%
β-Bromoestireno
Formula: C₈H₇Br
MW: 183.05 g/mol
Pto. Ebullición: 110…112 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1.42 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000185
Núm. CAS: 103-64-0
EINECS: 203-131-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (sum of isomers)