Ciclohexano-1,4-dicarboxilato de dimetilo cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate
C1154-25G C1154-500G
TCIAC1154-25GEA 16 EUR
TCIAC1154-25G TCIAC1154-500G
Ciclohexano-1,4-dicarboxilato de dimetilo cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Ciclohexano-1,4-dicarboxilato de dimetilo
Formula: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200.2316 g/mol
Número MDL: MFCD00001460
Núm. CAS: 94-60-0
EINECS: 202-347-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66faa299118ec0fb3ef07bf105f68dc4e801c440&vid=23580b74dcd1e3274109f8c5ace03285965e6d07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)