Clorito de sodio 25% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14815.0250 8.14815.1000
8.14815.0250EA 40.6 EUR
8.14815.0250 8.14815.1000
Clorito de sodio 25% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Clorito de sodio
Formula: ClNaO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003478
Núm. CAS: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1908
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Point 100 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)