(±)-Acetilsuccinato de dietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23744.06 B23744.14 B23744.22
B23744.06EA 27.8 EUR
B23744.06 B23744.14 B23744.22
(±)-Acetilsuccinato de dietilo ≥97%
(±)-Acetilsuccinato de dietilo
Purity: 97+% CAS No.: 1115-30-6 Molecular Formula: C10H16O5 Formula Weight: 216.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4346 Melting Point: -8° Boiling Point: 180-183°/50mm MDL No.: MFCD00009157
Formula: C₁₀H₁₆O₅
Pto. Ebullición: 180…183 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1,081
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009157
Núm. CAS: 1115-30-6
EINECS: 214-223-8