(±)-Acetilsuccinato de dimetilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dimethyl acetylsuccinate
B25423.22 B25423.36
B25423.22EA 44.9 EUR
B25423.22 B25423.36
(±)-Acetilsuccinato de dimetilo 96%
(±)-Acetilsuccinato de dimetilo
Purity: 96% CAS No.: 10420-33-4 Molecular Formula: C8H12O5 Formula Weight: 188.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 129-134°/12mm MDL No.: MFCD00008448
Formula: C₈H₁₂O₅
MW: 188.18 g/mol
Pto. Ebullición: 129…134 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 30…33 °C
Densidad: 1.160
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008448
Núm. CAS: 10420-33-4
EINECS: 233-897-4