(±)-Acetilsuccinato de dimetilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A1143-25G A1143-500G
TCIAA1143-25GEA 16 EUR
TCIAA1143-25G TCIAA1143-500G
(±)-Acetilsuccinato de dimetilo ≥96.0% (por GC)
(±)-Acetilsuccinato de dimetilo
Formula: C₈H₁₂O₅
Pto. Ebullición: 200°C
Número MDL: MFCD00008448
Núm. CAS: 10420-33-4
EINECS: 233-897-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8546c3c3d05ec707eb63da1193c0d869c3e16fa1&vid=8546c3c3d05ec707eb63da1193c0d869c3e16fa1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %