N-Acetil-DL-leucina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-Acetyl-DL-leucine, Ac-DL-Leu-OH, 2-Acetamido-4-methylpentanoic acid
H27441.22
H27441.14
H27441.06
H27441.22EA
433
EUR
H27441.22
H27441.14
H27441.06
N-Acetil-DL-leucina ≥99%
N-Acetil-DL-leucina
Purity: 99%
CAS No.: 99-15-0
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 159-161°
MDL No.: MFCD00026498
Formula:
C₈H₁₅NO₃ Pto. de fusión: 159…161 °C |
Número MDL:
MFCD00026498 Núm. CAS: 99-15-0 EINECS: 202-734-9 |