N-Acetil-L-leucina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
347010050 347010250
ACRO347010050EA 42.8 EUR
ACRO347010050 ACRO347010250
N-Acetil-L-leucina 99%
N-Acetil-L-leucina
Formula: C₈H₁₅NO₃
Pto. de fusión: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065131
Núm. CAS: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in ethanol) Clear colorless
Specific optical rotation -23° to -26° (20°C, 589 nm) (c=4, MeOH)
Titration with NaOH ≥98.5 %