N-Acetil-L-leucina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
L13926.06
L13926.14
L13926.06EA
39.6
EUR
L13926.06
L13926.14
N-Acetil-L-leucina ≥99%
N-Acetil-L-leucina
Purity: 99%
CAS No.: 1188-21-2
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 1724849
Formula:
C₈H₁₅NO₃ Pto. de fusión: 177…179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065131 Núm. CAS: 1188-21-2 EINECS: 214-706-3 |