DSS (Disuccinimidyl suberate)
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: DSS
13008-50 13008-100 13008-250 13008-500
CAYM13008-50EA 16.5 EUR
CAYM13008-50 CAYM13008-100 CAYM13008-250 CAYM13008-500
DSS (Disuccinimidyl suberate)
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Formula: C₁₆H₂₀N₂O₈
MW: 368.34 g/mol
Número MDL: MFCD00049059
Núm. CAS: 68528-80-3