DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: DSS
D3895-1G D3895-5G
TCIAD3895-1GEA 75 EUR
TCIAD3895-1G TCIAD3895-5G
DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Formula: C₁₆H₂₀N₂O₈
Número MDL: MFCD00049059
Núm. CAS: 68528-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c47245812b471bf12a3509a1d99cfc947ffe0e88&vid=c47245812b471bf12a3509a1d99cfc947ffe0e88&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C