3-(Cloroformil)propionato de etilo 95%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

Sinónimos: Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate

184090250 184091000
ACRO184090250EA 47.9 EUR
ACRO184090250 ACRO184091000
3-(Cloroformil)propionato de etilo 95%
3-(Cloroformil)propionato de etilo
Formula: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Pto. Ebullición: 88…90 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,1575 g/cm³
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000751
Núm. CAS: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
UN: 1760
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration RCOCl ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR